missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GCSH Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | GCSH |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18693427
|
Novus Biologicals
NBP3-00326-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18611247
|
Novus Biologicals
NBP3-00326-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GCSH Polyclonal antibody specifically detects GCSH in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| GCSH | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2653 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| GCE, glycine cleavage system H protein, mitochondrial, glycine cleavage system protein H (aminomethyl carrier), lipoic acid-containing protein, mitochondrial glycine cleavage system H-protein, NKH | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GCSH (Accession#: AAA36011.1; Ser49-Glu173) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit