missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GCSH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 16726-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The glycine cleavage system catalyzes the degradation of glycine. The H protein (GCSH) shuttles the methylamine group of glycine from the P protein (GLDC) to the T protein (GCST).Spécification
| GCSH | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GCSH | |
| GCE, GCSH, NKH | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 171133, 2653, 68133 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| 0.36 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P23434, Q5I0P2, Q91WK5 | |
| Gcsh | |
| GCSH Fusion Protein Ag10174 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu