missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Geminin Antibody (CPTC-GMNN-1), PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 18670021 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18670021 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18670021 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP279878PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Geminin
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone CPTC-GMNN-1
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length protein (Uniprot: O75496)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51053
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.