Learn More
Axygen™ General Purpose and High Amperage Power Supplies
These full-featured power sources are ideal for molecular biology workflows including DNA and protein gel applications. The compact user interface has 4 sets of color-coded terminals allowing for simultaneous use with up to 4 gel boxes.
670.00€ - 1270.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, cETLus |
---|---|
À utiliser avec (application) | Flux de travaux en biologie moléculaire |
Affichage | Type graphique LCD rétro-éclairé |
Température (métrique) en fonctionnement | 0 à 40 °C |
Code produit | Marque | Type de produit | Tension | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Tension | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17295046
|
Axygen™
PS300GP-230V |
Bloc d’alimentation à usage général | 230 V | EU |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17285046
|
Axygen™
PS250HA-230V |
Bloc d’alimentation haute intensité | 230 V | EU |
1270.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Ideal for molecular biology workflows including DNA, protein gel, and electrophoresis applications
- 4 sets of color-coded terminals allow for simultaneous use with up to 4 gel boxes
- General Purpose Power Supply can be quickly programmed to run with an easy to set digital display
- High Amperage Power Supply has the ability to set programs with up to 10 steps per program
- Compact user interface
- Units include timers
Spécification
CE, cETLus | |
Flux de travaux en biologie moléculaire | |
Type graphique LCD rétro-éclairé | |
0 à 40 °C |