Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler
Déterminez la taille et estimez la quantité d’ADN double brin de poids moléculaire élevé sur les gels d’agarose rapidement.
115.00€ - 444.00€
Spécification
Concentration | 6X |
---|---|
Type de gel | Agarose |
Type de produit | Échelle d’ADN à gamme élevée |
Prêt à charger | Non |
Plage de dimensions | 10171 bp à 48502 bp |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10374880
|
Thermo Scientific™
SM1351 |
50 µg |
115.00€
50µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11843993
|
Thermo Scientific™
SM1352 |
5 x 50 μg |
444.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler est recommandée pour un dimensionnement rapide et une quantification approximative de l’ADN double brin de poids moléculaire élevé sur les gels d’agarose (en 1,5 heure, gel d’agarose à 0,4 %). L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4 (voir Protocole dans Ressources).
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Idéal pour un dimensionnement rapide des fragments d’ADN de poids moléculaire élevé
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
6X | |
Échelle d’ADN à gamme élevée | |
10171 bp à 48502 bp | |
Emballage durable |
Agarose | |
Non | |
Gels d’agarose | |
GeneRuler |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.