Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
Un incubateur à agitation orbitale fournit une agitation de 20-100 tr/min avec contrôle de température.
Marque: Scientific Industries SI-G102
Informations supplémentaires : Poids : 9.88000kg
Description
- Agitation orbitale douce jusqu’à 100 tr/min avec une température de 28° à 75° Celsius.
- Conçu avec un accès flexible unique.
- Porte : Accès physique direct sans compromettre la température.
- Béquille : Inclinez le capot vers la gauche, vers la droite ou vers l’arrière, dans la direction où vous disposez d’espace.
- Retirer le couvercle : Le couvercle est léger et peut simplement être soulevé pour un accès complet à partir de tous les points.
- Couvercle complètement transparent - Garantit une vue à 360° sur tous les échantillons à partir de n’importe quel angle, même depuis l’arrière.
- Plateau antidérapant avec plateforme anti-éclaboussure unique.
- Plateau d’empilage en option disponible pour une capacité accrue sans outils requis.
Spécification
19 mm | |
20 à 100 tr/min | |
230 V | |
57,5 W | |
Agitateur orbital doux avec contrôle de la température | |
Prise EU | |
Chambre en polycarbonate, plateforme thermoplastique avec tapis en caoutchouc antidérapant | |
450 mm | |
305 x 305 mm | |
12 in | |
17,6 in | |
450 mm | |
19 in | |
305 mm | |
15 kg | |
9 kg | |
Agitateur orbital à vitesse variable avec contrôle de la température et tapis adhérant | |
Affichage numérique de la température et de la vitesse | |
Modulation de largeur d’impulsion | |
Plateforme à bords surélevés moulés avec tapis en caoutchouc antidérapant |
3 kg | |
230 V, prise EU | |
28°C à 75°C | |
0,25 A | |
CE | |
50 Hz | |
17,6 in | |
450 x 480 mm | |
450 x 480 x 305 mm | |
305 mm | |
12 in | |
305 mm | |
480 mm | |
33 lb | |
20 lb | |
Interrupteur marche/arrêt, clavier tactile, affichage numérique de la température et de la vitesse | |
Conception de chambre à 3 voies | |
L’agitateur est fourni avec une plateforme thermoplastique durable avec un tapis en caoutchouc antidérapant | |
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante. |