Learn More
GFAP Antibody (GFAP/8255R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18620155 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620155 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620155 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP324051APC
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GFAP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone GFAP/8255R
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa100-200) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2670
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus