Learn More
GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker) Mouse, Clone: GFAP/2076, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 2670-MSM6-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15910088
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker)
Cytoplasmic
GFAP/2076
Unconjugated
Mouse
∽50kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2670
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human GFAP protein fragment (apprx. aa 101-200)
Brain or Astrocytoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.