Learn More
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
129.00€ - 344.76€
Spécification
Antigène GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Clone ASTRO6
Applications Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12649686
Afficher les documents
Epredia
MS-1376-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12679686
Afficher les documents
Epredia
MS-1376-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12669686
Afficher les documents
Epredia
MS-1376-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12659686
Afficher les documents
Epredia
MS-1376-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
260.00€
242.28€ / 500µL
Économisez 17.72€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12639686
Afficher les documents
Epredia
MS-1376-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
368.00€
344.76€ / 1mL
Économisez 23.24€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619696
Afficher les documents
Epredia
MS-1376-R7
7 mL Prediluted Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
192.00€
178.93€ / 7mL
Économisez 13.07€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) is specific to astrocytes (i.e., glial cells) and ependymal cells of the central nervous system. Antibody to GFAP is useful in differentiating primary gliomas from metastatic lesions in the brain and for documenting astrocytic differentiation in tumors outside the CNS. Ab-6 stains astrocytes, glial cells, ependymal cells and their corresponding tumors. Many types of neural tumors such as neuroblastomas, Schwannomas, as well as extra-CNS tumors are not labeled.
Host Species: Mouse
Clone: ASTRO6
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Glial Fibrillary Acidic Protein
Molecular Weight: 51-52 kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Brain or astrocytoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
General References:
1. Trivino A et al. Vision Res, 1992, 32(9):1601-7.
2. Yachnis AT et al. Journal of Comparative Neurology, 1993, 334(3):356-69.
3. Debus E, et. al. Differentiation, 1983, 25(2):193-203.
Spécification
Spécification
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Immunofluorescence
Unconjugated
IVD
Chicken, Human, Pig, Rat
IgG1
ASTRO6
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
Glial Fibrillary Acidic Protein