Learn More
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein), Rabbit Polyclonal Antibody.
131.00€ - 475.53€
Spécification
Antigène GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12692777
Afficher les documents
Epredia
RB-087-A0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12602787
Afficher les documents
Epredia
RB-087-A1
500 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12682777
Afficher les documents
Epredia
RB-087-A
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
512.00€
475.53€ / 1mL
Économisez 36.47€
7% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12632787
Afficher les documents
Epredia
RB-087-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) is specific to astrocytes (i.e., glial cells) and ependymal cells of the central nervous system.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Monkey, Cow, Sheep, Guinea Pig, Chicken, Mouse, Rat and Hamster. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: GFAP isolated from cow spinal cord
Molecular Weight: 51-52 kDa
Positive Control: Brain or astrocytoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-4 stains astrocytes, glial cells, ependymal cells and their corresponding tumors. In the peripheral nervous system, Schwann cells, satellite cells, and enteric glial cells are stained. Weak staining of axons has been observed. Absorption studies show that this is caused by a cross-reaction with neurofilament protein. Ab-4 is particularly useful for distinguishing neoplasms of astrocytic origin from other neoplasms in the central nervous system by immunohistochemistry.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience
GFAP isolated from cow spinal cord
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Bovine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat