missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFPT1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-99692CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GFPT1 Polyclonal antibody specifically detects GFPT1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| GFPT1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| CoraFluor 1 | |
| glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1, CMSTA1, GFA, GFAT, GFAT 1, GFAT1, GFAT1m, GFPT, GFPT1L, glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1, MSLG | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GFPT1 (Accession#: AAA58502.1; Gln 332-Glu 699) | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 2673 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu