missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFPT1 Antibody (JE43-68), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32379
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GFPT1 Monoclonal antibody specifically detects GFPT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| GFPT1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1, CMSTA1, GFA, GFAT, GFAT 1, GFAT1, GFAT1m, GFPT, GFPT1L, glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1, MSLG | |
| Synthetic peptide within Human GFPT1 aa 600-699. (Uniprot: Q06210) | |
| 100 μL | |
| metabolism | |
| 2673 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| JE43-68 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu