Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons. Ces barreaux d’agitation magnétiques géants revêtus de PTFE sont autoclavables.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.08800kg
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons
- Autoclavables
Spécification
24 mm | |
Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Cylindrique, Anneau de rotation |
PTFE | |
Barreau d’agitation en PTFE Giant | |
1/boîte | |
Oui | |
57 mm |