Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons. Ces barreaux d’agitation magnétiques géants revêtus de PTFE sont autoclavables.
4.51€ - 69.20€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (équipement) | Récipients et cuves / agitateurs chauffants |
Code produit | Marque | Forme | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10379640
|
Fisherbrand™
|
Cylindrique, Anneau de rotation | 108 mm | 24 mm |
42.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10074400
|
Fisherbrand™
|
Cylindrique, Anneau de rotation | 159 mm | 24 mm |
32.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10410211
|
Fisherbrand™
|
Cylindrique, Anneau de rotation | 57 mm | 24 mm |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10166330
|
Fisherbrand™
|
Cylindrique | 108mm | 27mm |
68.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10369640
|
Fisherbrand™
|
Cylindrique | 159 mm | 27 mm |
37.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10470011
|
Fisherbrand™
|
Cylindrique | 57mm | 27mm |
16.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11868932
|
Fisherbrand™
|
Triangulaire | 80mm | 14 mm |
69.20€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10688071
|
Fisherbrand™
|
Triangulaire | 110 mm | 36mm |
32.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12706108
|
Fisherbrand™
|
Triangulaire | 136mm | 36mm |
40.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10480971
|
Fisherbrand™
|
Triangulaire | 80mm | 14 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Blanc | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |