Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons. Ces barreaux d’agitation magnétiques géants revêtus de PTFE sont autoclavables.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.28530kg
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons
- Autoclavables
Spécification
36mm | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Blanc | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Triangulaire |
PTFE | |
Barreau d’agitation en PTFE Giant | |
1/boîte | |
Oui | |
136mm |