Learn More
Gilson™ Kits de démarrage PIPETMAN™
Contient des boîtes de pointes de qualité certifiée PIPETMAN™ ainsi que des accessoires utiles. Le kit de démarrage Gilson™ PIPETMAN™ inclut : des supports pour pipettes simples, des clips d’identification COLORIS™ (assortiment de couleurs) et un guide de pipetage Gilson (sauf pour le kit pour grands volumes)
Marque: Gilson™ F167500
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.23300kg
Description
Contiennent des boîtes de pointes de qualité certifiée PIPETMAN ainsi que des accessoires utiles.- Supports pour pipettes uniques
- Clips d’identification COLORIS™ (couleurs mixtes),
- Guide de pipetage Gilson (sauf le kit grand volume)
Spécification
Blue/White | |
Manual Air Displacement Pipette | |
Polypropylène | |
Pipetman | |
Kit de démarrage pour pipettes | |
Pipettes P2, P10 et P100, trois supports de pipette Single, dix clips d’identification Coloris et un guide de pipetage Gilson | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Certified Quality |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
Non-sterile | |
0.2 to 100 μL | |
3 an | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm |