Learn More
Gilson™ Kits de démarrage PIPETMAN™
Contient des boîtes de pointes de qualité certifiée PIPETMAN™ ainsi que des accessoires utiles. Le kit de démarrage Gilson™ PIPETMAN™ inclut : des supports pour pipettes simples, des clips d’identification COLORIS™ (assortiment de couleurs) et un guide de pipetage Gilson (sauf pour le kit pour grands volumes)
745.00€ - 1030.00€
Spécification
Jetable | Reusable |
---|---|
À utiliser avec | Manual Air Displacement Pipette |
Grip Type | Ergonomic |
Matériau | Polypropylène |
Nombre de canaux | 1 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10797404
|
Gilson™
F167400 |
Pipettes P5000 et P10 ml, un emballage de filtres et de pointes pour chaque pipette (P5000 : 10 filtres et 5 pointes, P10 ml : 10 filtres et 2 pointes) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10081952
|
Gilson™
F167500 |
Pipettes P2, P10 et P100, trois supports de pipette Single, dix clips d’identification Coloris et un guide de pipetage Gilson |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Contiennent des boîtes de pointes de qualité certifiée PIPETMAN ainsi que des accessoires utiles.- Supports pour pipettes uniques
- Clips d’identification COLORIS™ (couleurs mixtes),
- Guide de pipetage Gilson (sauf le kit grand volume)
Spécification
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
Kit de démarrage pour pipettes | |
30.5 cm |
Manual Air Displacement Pipette | |
Polypropylène | |
Non-sterile | |
3 an | |
Certified Quality |