missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GIN1 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA566381
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Immunogen sequence: WKDGRFQSEWV GPCVIDYITE SGCAVLRDNT GVRLKRPIKM SHLKPYIRES SEQESLYLLQ GSVVADHDYI GLPEIPIGA Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 91%, rat 89%.
GIN1 is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include nucleic acid binding; DNA integration.
Spécification
| GIN1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GIN1 | |
| 4930429M06Rik; 8430411H10Rik; Gin1; Gin-1; gypsy retrotransposon integrase 1; gypsy retrotransposon integrase-like protein 1; TGIN1; Ty3/Gypsy integrase 1; ZH2C2; Zinc finger H2C2 domain-containing protein; zinc finger, H2C2 domain containing | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 54826 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9NXP7 | |
| GIN1 | |
| Recombinant Human GIN1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107056). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu