missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Girdin Antibody, PE, Novus Biologicals™

Code produit 30038969 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30038969 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30038969 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP171856PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Girdin Polyclonal antibody specifically detects Girdin in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Girdin
Applications Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Formule PBS
Alias de gène Akt phosphorylation enhancer, APEGIRDIN, coiled-coil domain containing 88A, Coiled-coil domain-containing protein 88A, G alpha-interacting vesicle-associated protein, G{alpha}-interacting vesicle-associated protein, Girders of actin filament, girdin, GIVFLJ10392, GRDNAKT-phosphorylation enhancer, HKRP1, HkRP1Galpha-interacting vesicle-associated protein, Hook-related protein 1, KIAA1212DKFZp686D0630
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 425 and 475 of human Coiled-Coil Domain Containing 88A using the numbering given in entry NP_001129069.1 (GeneID 55704).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55704
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.