Learn More
Ansell™ Gants lourds Gladiator™ série 16-500
Code produit. 12610772 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Code produit. Dimensions unitSize
12610772 10 12 paires
12630772 8 12 paires
12620772 7 12 paires
12640772 9 12 paires
4 options
Code produit. 12610772
Marque: Ansell™ 16500100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour une manipulation du verre avec contrainte faible à moyenne. La finition froissée offre une excellente préhension humide et sèche sur des surfaces glissantes, mais protège également la main des bords tranchants.
  • Conception ergonomique pour s’adapter à la forme naturelle de la main. Une forme de gant plus naturelle offre un meilleur ajustement et permet une manipulation plus sûre.
  • Bon rembourrage, excellente résistance aux coupures, confort exceptionnel.
  • Finition rugueuse pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et une meilleure protection contre les bords tranchants
  • Revêtement en caoutchouc naturel
  • Coupés et cousus
  • Doublure en coton interlock
  • Finition enduite 3/4
  • Manchettes maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Green
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Non
Matériau Rubber Latex
Type de produit Gants lourds
Dimensions 10
Type de doigt Crinkled finish
À utiliser avec (application) Maintenance Handling dry, wet or oily large objects Trash collecting
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Interlock Cotton
Doublure Coton interlock
Quantité 12 paires
Résistant à Bon rembourrage, bonne résistance aux coupures
Séries 16-500
Longueur (impériale) 9.1
Longueur (métrique) 230