Learn More
Merck Base et bouchon en verre pour filtration sous vide
Pièce accessoire pour les kits de porte-filtres en verre classiques
Marque: Merck XX1014702
220.62 EUR valable jusqu'au 2023-02-28
Utilisez le code promo "18436" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Description
Spécification
47 mm | |
Non autoclavable | |
Support à membrane en verre fritté |
Silicone, Verre borosilicaté | |
Transparent |