Learn More
Fisherbrand™ Corps en verre avec micro-électrode pH, tête S7
De petits diamètres sont disponibles pour la mesure du pH de petits échantillons. Les microélectrodes pH Fisherbrand™ peuvent aussi être utilisées pour des contenants d’échantillon peu accessibles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Description
- Gamme de pH de 0 à 14
- Plage de températures de 0° à 80°C
- Corps fabriqué à partir de verre
Spécification
BNC | |
0 à 14 | |
Tubes capillaires, plaques de microtitration, tubes à essai et plus encore | |
1 m |
Verre | |
0°C à 80°C | |
100 mm | |
4 mm |