Learn More
Fisherbrand™ Corps en verre avec micro-électrode pH, tête S7
De petits diamètres sont disponibles pour la mesure du pH de petits échantillons. Les microélectrodes pH Fisherbrand™ peuvent aussi être utilisées pour des contenants d’échantillon peu accessibles.
121.00€ - 351.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
À utiliser avec (application) | Tubes capillaires, plaques de microtitration, tubes à essai et plus encore |
Longueur (métrique) du câble | 1 m |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Diamètre (métrique) du corps | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Diamètre (métrique) du corps | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11716908
|
Fisherbrand™
|
BNC | 4 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11726209
|
Fisherbrand™
|
S7 | 3 mm | 60 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11716209
|
Fisherbrand™
|
S7 | 6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Gamme de pH de 0 à 14
- Plage de températures de 0° à 80°C
- Corps en verre
Spécification
Verre | |
0°C à 80°C | |
1 m |
0 à 14 | |
Tubes capillaires, plaques de microtitration, tubes à essai et plus encore |