Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 100-OS en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour macro-cellules 100-OS de précision en verre optique spécial Hellma™ sont fabriquées en verre britannique de type 5 SCHOTT™, élaboré à partir de matières premières exceptionnellement pures, ce qui permet une meilleure transmission dans la gamme proche de l’ultraviolet.
Marque: Hellma™ 100-50-20
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Transmission de plus de 80 % sur une plage spectrale comprise entre 320 à 2500 nm
- Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Macro cellule | |
Verre | |
2/boîte | |
45 mm | |
12,5mm |
17,5 mL | |
9,5mm | |
50 mm | |
Spectrophotomètre | |
Spectroscopie |