Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 100-OS en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour macro-cellules 100-OS de précision en verre optique spécial Hellma™ sont fabriquées en verre britannique de type 5 SCHOTT™, élaboré à partir de matières premières exceptionnellement pures, ce qui permet une meilleure transmission dans la gamme proche de l’ultraviolet.
183.70€ - 365.00€
Spécification
Type | Macro cellule |
---|---|
Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
Quantité | 2/boîte |
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre |
Largeur (métrique) | 12,5mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10475041
|
Hellma™
100-50-20 |
17,5 mL |
183.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767263
|
Hellma™
100-40-20 |
14 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11771804
|
Hellma™
100-50-20 |
17,5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Transmission de plus de 80 % sur une plage spectrale comprise entre 320 à 2500 nm
- Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Macro cellule | |
2/boîte | |
12,5mm |
9,5mm | |
Spectrophotomètre | |
Spectroscopie |