Learn More
Rogo Sampaic™ Dessiccateur en verre
Marque: Rogo Sampaic™ BDB006
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Dessiccateur en verre borosilicaté• Dessiccateur
• Accessoires obligatoires plaque de base robinet courbe pour tube φ int. 6-8mm.
Spécification
Verre | |
1 de chaque | |
100 mm |
Dessiccateur | |
100 mm |