Learn More
Rogo Sampaic™ Dessiccateur en verre
240.62€ - 584.06€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type de produit | Dessiccateur |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11726755
|
Rogo Sampaic™
BDB006 |
100 mm |
240.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764126
|
Rogo Sampaic™
BDB007 |
150 mm |
328.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786755
|
Rogo Sampaic™
BDB009 |
250 mm |
584.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794146
|
Rogo Sampaic™
BDB008 |
200 mm |
422.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770725
|
Rogo Sampaic™
BDB010 |
300 mm |
556.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Dessiccateur en verre borosilicaté• Dessiccateur
• Accessoires obligatoires plaque de base robinet courbe pour tube φ int. 6-8mm.
Spécification
Verre | |
Dessiccateur | |
1 de chaque |