Learn More
Brady™ Verrouillage du câble d’origine en nylon armé de verre
Le système original et breveté de consignation par câble Brady est idéal pour les applications délicates de consignation telles que les vannes à volant de grande taille ou les équipements surdimensionnés. Le corps est fabriqué en nylon antichoc.
72.95€
Spécification
Type de produit | Verrouillage du câble d’origine |
---|---|
Matériau | Nylon armé de verre |
Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
Description | Verrouillage du câble d’origine |
Diamètre (impériale) de la manille | 0.31 in. |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11771845
|
Brady™
045191 |
Bleu |
72.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781845
|
Brady™
045192 |
Jaune |
72.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dispositifs de condamnation par câble
- Le système original et breveté de consignation par câble Brady est idéal pour les applications délicates de consignation telles que les vannes à volant de grande taille ou les équipements surdimensionnés. Le corps est fabriqué en nylon antichoc. Livré avec un câble en acier galvanisé de 1,8 m (diamètre extérieur 3,2 mm)
- Système original de consignation par câble
Spécification
Verrouillage du câble d’origine | |
OSHA 1910.147 | |
0.31 in. | |
27.94 x 76.20 x 165.10 mm | |
Lockout Tagout | |
182,7 mm | |
1 de chaque | |
72 mm |
Nylon armé de verre | |
Verrouillage du câble d’origine | |
8 mm | |
72,00 x 182,70 mm | |
6.5 in. | |
Acier galvanisé | |
3 in. |