Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 1 classe AS graduées en verre
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
Marque: Fisherbrand™
16.42 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. Le repère zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
- Verre sodocalcique
- Type 1
- Graduations bleues
- Classe AS
- Certificat de conformité de lot téléchargeable
Spécification
Verre sodocalcique | |
2/boîte | |
Pipette |
Oui | |
25 ml |