Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 1 classe AS graduées en verre
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
10.60€ - 23.94€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique |
---|---|
Graduée | Oui |
Type | Pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15277925
|
Fisherbrand™
|
1 ml |
10.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15287925
|
Fisherbrand™
|
2 ml |
11.75€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15297925
|
Fisherbrand™
|
5 ml |
11.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15207935
|
Fisherbrand™
|
10 ml |
13.52€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15217935
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
23.94€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. Le repère zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
- Verre sodocalcique
- Type 1
- Graduations bleues
- Classe AS
- Certificat de conformité de lot téléchargeable
Spécification
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Pipette |