Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 1 classe AS graduées en verre
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
Marque: Fisherbrand™
7.74 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. Le repère zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
- Code couleur BS 3996
- Graduations en céramique bleue
Spécification
ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
0,01 mL | |
1 ml |
AS | |
Oui | |
2/boîte | |
Pipette |