Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 1 classe AS graduées en verre
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.06390kg
Code produit. 15297925
  • 11.75€ / 2 pièces
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. Le repère zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
  • Verre sodocalcique
  • Type 1
  • Graduations bleues
  • Classe AS
  • Certificat de conformité de lot téléchargeable 
Spécification
Spécification
Verre sodocalcique
0.01 ml
±0.01 ml
Pipette
Oui
2/boîte
5 ml