Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGA
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1101-203254
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Filtration air / gaz
- Filtration des liquides
- Clarification de solutions tampons et de réactif
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
55 g/m2 | |
Feuille | |
1,6 μm | |
510°ml/min | |
Hydrophile | |
0,25 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGA | |
100 / boîte | |
203 x 254 mm |