Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGF
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1105-203254
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Sans liant
- Convient pour :
- Clarification de solutions protéiques
- Procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stérile, conditionnement en vrac
Spécification
75 g/m2 | |
Feuille | |
0,7 μm | |
110 ml/min. | |
Hydrophile | |
0,38 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGF | |
50 / boîte | |
203 x 254 mm |