Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGF
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
459.00€ - 4450.00€
Spécification
Poids de base | 75 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Feuille |
Matériau | Microfibre de verre sans liant |
Particle Retention | 0,7 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15982730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1105-203254 |
203 x 254 mm | 50 / boîte |
459.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15992730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1105-460570 |
460 x 570 mm | 100 / boîte |
4450.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Clarification de solutions protéiques
- Procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
75 g/m2 | |
Feuille | |
0,7 μm | |
110°ml/min. | |
Hydrophile |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGF | |
0,38 mm |