Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGF
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1105-460570
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Clarification de solutions protéiques
- Procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
75 g/m2 | |
Feuille | |
0,7 μm | |
110°ml/min. | |
Hydrophile | |
0,38 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGF | |
100 / boîte | |
460 x 570 mm |