Learn More
Cole-Parmer™ Micropipette en verre
20.09€ - 28.31€
Spécification
Précision | plusmn; 1 % |
---|---|
Matériau | Verre |
Quantité | 100/boîte |
Type | Micropipette |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11780559
|
Cole-Parmer™
07950-55 |
200 mu;l |
28.31€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720069
|
Cole-Parmer™
07950-35 |
25 mu;l |
24.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11800120
|
Cole-Parmer™
07950-40 |
50 mu;l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11878601
|
Cole-Parmer™
07950-10 |
1 mu;l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
plusmn; 1 % | |
100/boîte | |
Oui |
Verre | |
Micropipette |