Learn More
Cytiva Plaques en verre pour unités de lecteur à plat standard
Fourni en boîtes de 3
Marque: Cytiva 80110699
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.57000kg
Description
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Espaceur en polystyrène
Spécification
Unité avec lecteur à plat standard | |
Verre | |
3,0 mm | |
260 mm |
Plaque en verre à cadre en U | |
0,11 in | |
125 mm |