Learn More
Cytiva Plaques en verre pour unités de lecteur à plat standard
Fourni en boîtes de 3
279.00€ - 749.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité avec lecteur à plat standard |
---|---|
Type | Plaque en verre à cadre en U |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11862180
|
Cytiva
80110688 |
200 mm | 1 mm | 260 mm |
749.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11872180
|
Cytiva
80110689 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm |
749.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11852180
|
Cytiva
80110687 |
200 mm | 0,5 mm | 260 mm |
749.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11882180
|
Cytiva
80110691 |
125 mm | 1 mm | 260 mm |
749.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10085304
|
Cytiva
80110694 |
125 mm | 0,5 mm | 240 mm |
723.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10487304
|
Cytiva
80110699 |
125 mm | 3,0 mm | 260 mm |
279.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10596535
|
Cytiva
80110695 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm |
444.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11892180
|
Cytiva
2117-917 |
125 mm | 2 mm | 260 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Espaceur en polystyrène
Spécification
Unité avec lecteur à plat standard | |
Plaque en verre à cadre en U | |
Verre |