Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 10-425
L’ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses.
Marque: Fisherbrand™
19.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.24840kg
Description
- L’ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses
- Toute combinaison d’un flacon à col vissant 10-425 de 1,5 ml avec des bouchons à vis en PP de 10 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2 en 1
- Des bouchons fermés et des septa de rechange sont disponibles
- Grande variété de micro-inserts
Spécification
Transparents | |
verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND10 |
11,6 mm | |
2 ml | |
À vis | |
< 120 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |