Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 10-425
L’ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses.
21.90€ - 24.80€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | À vis |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11511474
|
Fisherbrand™
|
transparent | Non |
22.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10521593
|
Fisherbrand™
|
Transparents | Oui |
24.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11531474
|
Fisherbrand™
|
Ambré | Oui |
21.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses
- Toute combinaison d’un flacon à col vissant 10-425 de 1,5 ml avec des bouchons à vis en PP de 10 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2 en 1
- Des bouchons fermés et des septa de rechange sont disponibles
- Grande variété de micro-inserts
Spécification
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND10 |
verre | |
À vis | |
< 120 μl | |
Fond plat | |
100 |