Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec rodage NS
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A avec rodage NS Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2820378
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Description
- Avec graduations bleues rodées NS
- Sans bouchon.
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec informations de lot datée
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
±0.08 ml | |
±0.08 ml | |
A |
50 ml | |
140 mm | |
Rodage standard NS 14/23 | |
Oui |