Learn More
Glucose 6 phosphate isomerase Antibody (GPI/2439), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 484.00€
Spécification
Antigène Glucose 6 phosphate isomerase
Clone GPI/2439
Concentration 0.2 mg/ml
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30288817
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-44601-100ug
100 μg
484.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30302490
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-44601-20ug
20 μg
256.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Glucose 6 phosphate isomerase Monoclonal antibody specifically detects Glucose 6 phosphate isomerase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spécification
Spécification
Glucose 6 phosphate isomerase
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
AMFGNPI, Autocrine motility factor, DKFZp686C13233, EC 5.3.1.9, glucose phosphate isomerase, glucose-6-phosphate isomerase, hexose monophosphate isomerase, hexosephosphate isomerase, neuroleukin, NLKSA36, oxoisomerase, PGI, PHI, Phosphoglucose isomerase, phosphohexomutase, Phosphohexose isomerase, phosphosaccharomutase, SA-36, Sperm antigen 36, sperm antigen-36
Recombinant human full-length Glucose 6 phosphate isomerase protein (Uniprot: P06744).
Primary
Store at 4⪚C.
GPI/2439
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cytokine Research, Phospho Specific
10 mM PBS with 0.05% BSA
2821
IgG2b κ
Protein A purified