Learn More
Glucose Transporter GLUT6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 589.00€
Spécification
Antigène Glucose Transporter GLUT6
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produkter 2
Produktkod Brand Quantité Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantité Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18458591
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-13327-25ul
25ul
280.00€
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18091089
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-13327
0.1 mL
589.00€
0.10mL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Glucose Transporter GLUT6 Polyclonal specifically detects Glucose Transporter GLUT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Glucose Transporter GLUT6
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
11182
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: FLLSRGRDEEALRALAWLRGTDVDVHWEFEQIQDNVRRQSSRVSWAE
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
Glucose transporter type 6, Glucose transporter type 9, GLUT6, GLUT-9, GLUT9GLUT-6, HSA011372, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 6, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 6
SLC2A6
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.