missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLUT10 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-490R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GLUT10 Polyclonal antibody specifically detects GLUT10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spécification
| GLUT10 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| DyLight 550 | |
| ATS, Glucose transporter type 10, GLUT-10, GLUT10MGC126706, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 10, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 10 | |
| A synthetic peptide containing residues 367-385 (ILSTAKKTKPHPRSGDPSA) of the human GLUT10 protein. | |
| 0.1 mL | |
| Diabetes Research | |
| 81031 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu