missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glut2 Antibody (199017), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1414W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Glut2 Monoclonal antibody specifically detects Glut2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Spécification
| Glut2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| GLUT-2, GLUT2 Glucose transporter type 2, liver, SLC2A2, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Glut2, Met1-Val524, Accession # P11168 | |
| 0.2 mL | |
| Lipid and Metabolism, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 6514 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| 199017 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu