Learn More
Glut4 Antibody (925932) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals FAB86541F
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18633964
  • 685.00€ / 0.10mL
Description
Glut4 Monoclonal antibody specifically detects Glut4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Glut4
Monoclonal
FITC
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
925932
Flow Cytometry, CyTOF-ready
GLUT-4, GLUT4Glucose transporter type 4, insulin-responsive, insulin-responsive glucose transporter type 4, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 4, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 4
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Glut4, Met1-Asp509, Accession # P14672
0.1 mL
Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Diabetes Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroendocrinology, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
6517
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt