missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glut5 Antibody (OTI9F3), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Code produit 18170334 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18170334 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18170334 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271285PECY55

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Glut5 Monoclonal specifically detects Glut5 in Human, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Glut5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI9F3
Conjugué PE-Cyanine5.5
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène Fructose transporter, Glucose transporter type 5, small intestine, GLUT-5, GLUT5glucose transporter-like protein 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose/fructose transporter), member 5, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 5
Symboles de gène(s) SLC2A5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human Glut5 (NP_003030) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6518.0
Espèces cibles Human, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.