Learn More
GLUT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit. 16885705 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
Code produit. Quantité unitSize
16885705 20 μL 20µL
16875705 150 μL 150µL
2 options
Code produit. 16885705
Marque: Proteintech 275711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC2A5 (GLUT5) is a cytochalasin B-sensitive carrier. It seems to function primarily as a fructose transporter.
Spécification
Antigène GLUT5
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression SLC2A5
Numéro d’ordre du gène P22732, Q9WV38
Alias de gène Fructose transporter, GLUT 5, GLUT5, SLC2A5
Symboles de gène(s) SLC2A5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène GLUT5 Fusion Protein Ag25682
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56485, 6518
Espèces cibles Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG