missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLUT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Code produit. 16875705 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
Code produit. Quantité unitSize
16875705 150 μL 150µL
16885705 20 μL 20µL
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16875705

Marque: Proteintech 275711AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC2A5 (GLUT5) is a cytochalasin B-sensitive carrier. It seems to function primarily as a fructose transporter.

Spécification

Antigène GLUT5
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression SLC2A5
Numéro d’ordre du gène P22732, Q9WV38
Alias de gène Fructose transporter, GLUT 5, GLUT5, SLC2A5
Symboles de gène(s) SLC2A5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène GLUT5 Fusion Protein Ag25682
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56485, 6518
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.